Print…
Gold trihydroxide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Gold(iii)hydroxide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
398462-1G 398462-5G
SIAL398462-1GEA 298 EUR
SIAL398462-1G SIAL398462-5G
Gold trihydroxide, Sigma-Aldrich®
Gold trihydroxide
Fórmula: H₃AuO₃
Número MDL : MFCD00046173
Número CAS: 1303-52-2
EINECS: 215-120-0