Hexamethyldisilathiane, tech.
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
CAS No.: 3385-94-2
Molecular Formula: C6H18SSi2
Formula Weight: 178.44
Flash Point: 26°(79°F)
Physical Form: Liquid in ampoules
Density: 0.851
Refractive Index: 1.4598
Sensitivity: Air Sensitive
Appearance: Colourless
Odour: Pungent
Boiling Point: 162-166°
Beilstein Reference: 1740046
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00014851
Fórmula:
C₆H₁₈SSi₂ Ponto de ebulição: 162…166 °C Densidade: 0,851 Ponto de Inflamação: 26 °C (79 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00014851 Número CAS: 3385-94-2 EINECS: 222-201-4 UN: 1993 ADR: 3,II |