Hexamethyldisilathiane 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
367370010
367370050
367370250
ACRO367370010EA
45.7
EUR
ACRO367370010
ACRO367370050
ACRO367370250
Hexamethyldisilathiane 95%
Hexamethyldisilathiane
Fórmula:
C₆H₁₈SSi₂ Ponto de ebulição: 163 °C (170 mmHg) Densidade: 0,95 g/cm³ Ponto de Inflamação: 26 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00014851 Número CAS: 3385-94-2 EINECS: 222-201-4 UN: 1993 ADR: 3,III |
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥94 % |