Tálio 1000 mg/L Tl em 5% ácido nítrico (de Tl) Specpure® padrão para ICP
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
13851.AD
13851.AE
13851.AP
13851.ADEA
58.8
EUR
13851.AD
13851.AE
13851.AP
Tálio 1000 mg/L Tl em 5% ácido nítrico (de Tl) Specpure® padrão para ICP
Padrões
Cationic Standards
Thallium Standards
Molecular Formula: Tl in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134063
Certificações: Rastreável de NIST