Tálio 10000 mg/L Tl em 5% ácido nítrico (de Tl) Specpure® padrão para ICP
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
14437.AD
14437.AE
14437.AP
14437.ADEA
88.1
EUR
14437.AD
14437.AE
14437.AP
Tálio 10000 mg/L Tl em 5% ácido nítrico (de Tl) Specpure® padrão para ICP
Padrões
Cationic Standards
Thallium Standards
Molecular Formula: Tl in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134063
Certificações: Rastreável de NIST