Selénio solução padrão 1000 mg/L Se em 5% ácido nítrico (de Se) Specpure® padrão para ICP
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
13845.AD
13845.AE
13845.AP
13845.ADEA
59.3
EUR
13845.AD
13845.AE
13845.AP
Selénio solução padrão 1000 mg/L Se em 5% ácido nítrico (de Se) Specpure® padrão para ICP
Padrões
Cationic Standards
Selenium Standards
Molecular Formula: Se in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134090
Certificações: Rastreável de NIST