Escândio solução padrão 10000 mg/L Sc em 5% ácido nítrico (de Sc₂O₃) Specpure® padrão para ICP
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
35755.AD
35755.AE
35755.AP
35755.ADEA
305
EUR
35755.AD
35755.AE
35755.AP
Escândio solução padrão 10000 mg/L Sc em 5% ácido nítrico (de Sc₂O₃) Specpure® padrão para ICP
Padrões
Cationic Standards
Scandium Standards
Molecular Formula: Sc₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00016323
Certificações: Rastreável de NIST