Rubídio solução padrão 1000 mg/L Rb em 5% ácido nítrico (de Rb₂CO₃) Specpure® padrão para AAS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
88091.AE
88091.AP
88091.AEEA
63.8
EUR
88091.AE
88091.AP
Rubídio solução padrão 1000 mg/L Rb em 5% ácido nítrico (de Rb₂CO₃) Specpure® padrão para AAS
Padrões
Cationic Standards
Rubidium Standards
Molecular Formula: Rb₂CO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134055
Certificações: Rastreável de NIST