Print…
Rubídio solução padrão 1000 mg/L Rb em 5% ácido nítrico (de Rb₂CO₃) Specpure® padrão para ICP
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
13872.AD 13872.AE
13872.ADEA 59.8 EUR
13872.AD 13872.AE
Rubídio solução padrão 1000 mg/L Rb em 5% ácido nítrico (de Rb₂CO₃) Specpure® padrão para ICP
Padrões Cationic Standards Rubidium Standards
Molecular Formula: Rb₂CO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134055
Certificações: Rastreável de NIST