Rubídio solução padrão 10000 mg/L Rb em 5% ácido nítrico (de Rb₂CO₃) Specpure® padrão para ICP
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
14380.AE
14380.AD
14380.AP
14380.AEEA
143
EUR
14380.AE
14380.AD
14380.AP
Rubídio solução padrão 10000 mg/L Rb em 5% ácido nítrico (de Rb₂CO₃) Specpure® padrão para ICP
Padrões
Cationic Standards
Rubidium Standards
Molecular Formula: Rb₂CO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134055
Certificações: Rastreável de NIST