Neodímio solução padrão 10000 mg/L Nd em 5% ácido nítrico (de Nd₂O₃) Specpure® padrão para ICP
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
14431.AE
14431.AD
14431.AP
14431.AEEA
193
EUR
14431.AE
14431.AD
14431.AP
Neodímio solução padrão 10000 mg/L Nd em 5% ácido nítrico (de Nd₂O₃) Specpure® padrão para ICP
Padrões
Cationic Standards
Neodymium Standards
Molecular Formula: Nd₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011130
Certificações: Rastreável de NIST