Print…
Lutécio solução padrão 1000 mg/L Lu em 5% ácido nítrico (de Lu₂O₃) Specpure® padrão para AAS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
89886.AE 89886.AP
89886.AEEA 75.5 EUR
89886.AE 89886.AP
Lutécio solução padrão 1000 mg/L Lu em 5% ácido nítrico (de Lu₂O₃) Specpure® padrão para AAS
Padrões Cationic Standards Lutetium Standards
Molecular Formula: Lu₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011098
Certificações: Rastreável de NIST