Lutécio solução padrão 1000 mg/L Lu em 5% ácido nítrico (de Lu₂O₃) Specpure® padrão para ICP
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
35765.AD
35765.AE
35765.AP
35765.ADEA
202
EUR
35765.AD
35765.AE
35765.AP
Lutécio solução padrão 1000 mg/L Lu em 5% ácido nítrico (de Lu₂O₃) Specpure® padrão para ICP
Padrões
Cationic Standards
Lutetium Standards
Molecular Formula: Lu₂O3 in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011098
Certificações: Rastreável de NIST