Lântanio solução padrão 1000 mg/L La em 5% ácido nítrico (de La₂O₃) Specpure® padrão para ICP
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
13870.AD
13870.AE
13870.AP
13870.ADEA
58.8
EUR
13870.AD
13870.AE
13870.AP
Lântanio solução padrão 1000 mg/L La em 5% ácido nítrico (de La₂O₃) Specpure® padrão para ICP
Padrões
Cationic Standards
Lanthanum Standards
Molecular Formula: La₂O₃ in 5% HNO₃ Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011066
Certificações: Rastreável de NIST