Potássio solução padrão 1000 mg/L K em 5% ácido nítrico (de KNO₃) Specpure® padrão para AAS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
88087.AE
88087.AP
88087.AEEA
44.8
EUR
88087.AE
88087.AP
Potássio solução padrão 1000 mg/L K em 5% ácido nítrico (de KNO₃) Specpure® padrão para AAS
Padrões
Cationic Standards
Potassium Standards
Molecular Formula: KNO₃ 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00133776
Certificações: Rastreável de NIST