Print…
Potássio solução padrão 1000 mg/L K em 5% ácido nítrico (de KNO₃) Specpure® padrão para ICP
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
13866.AD 13866.AE 13866.AP
13866.ADEA 59.3 EUR
13866.AD 13866.AE 13866.AP
Potássio solução padrão 1000 mg/L K em 5% ácido nítrico (de KNO₃) Specpure® padrão para ICP
Padrões Cationic Standards Potassium Standards
Molecular Formula: KNO₃ in 5% HNO₃ Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00133776
Certificações: Rastreável de NIST