Potássio solução padrão 10000 mg/L K em 5% ácido nítrico (de KNO₃) Specpure® padrão para ICP
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
14379.AD
14379.AE
14379.AP
14379.ADEA
111
EUR
14379.AD
14379.AE
14379.AP
Potássio solução padrão 10000 mg/L K em 5% ácido nítrico (de KNO₃) Specpure® padrão para ICP
Padrões
Cationic Standards
Potassium Standards
Molecular Formula: KNO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00133776
Certificações: Rastreável de NIST