Irídio solução padrão 1000 mg/L Ir em 20% ácido clorídrico (de IrCl₃) Specpure® padrão para AAS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
88072.AE
88072.AP
88072.AEEA
140
EUR
88072.AE
88072.AP
Irídio solução padrão 1000 mg/L Ir em 20% ácido clorídrico (de IrCl₃) Specpure® padrão para AAS
Padrões
Cationic Standards
Iridium Standards
Molecular Formula: IrCl₃ in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011062
Certificações: Rastreável de NIST