Print…
Irídio solução padrão 1000 mg/L Ir em 20% ácido clorídrico (de IrCl₃) Specpure® padrão para ICP
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
35751.AD 35751.AE 35751.AP
35751.ADEA 126 EUR
35751.AD 35751.AE 35751.AP
Irídio solução padrão 1000 mg/L Ir em 20% ácido clorídrico (de IrCl₃) Specpure® padrão para ICP
Padrões Cationic Standards Iridium Standards
Molecular Formula: IrCl₃ in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011062
Certificações: Rastreável de NIST