Print…
Irídio solução padrão 10000 mg/L Ir em 20% ácido clorídrico (de IrCl₃) Specpure® padrão para ICP
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
35752.AD 35752.AE 35752.AP
35752.ADEA 458 EUR
35752.AD 35752.AE 35752.AP
Irídio solução padrão 10000 mg/L Ir em 20% ácido clorídrico (de IrCl₃) Specpure® padrão para ICP
Padrões Cationic Standards Iridium Standards
Molecular Formula: IrCl₃ in 20% HCl
Physical Form: Liquid
Odour: Characteristic
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011062
Certificações: Rastreável de NIST