Hólmio solução padrão 1000 mg/L Ho em 5% ácido nítrico (de Ho₂O₃) Specpure® padrão para AAS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
88070.AE
88070.AP
88070.AEEA
55.9
EUR
88070.AE
88070.AP
Hólmio solução padrão 1000 mg/L Ho em 5% ácido nítrico (de Ho₂O₃) Specpure® padrão para AAS
Padrões
Cationic Standards
Holmium Standards
Molecular Formula: Ho₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011049
Certificações: Rastreável de NIST