Európio solução padrão 1000 mg/L Eu em 5% ácido nítrico (de Eu₂O₃) Specpure® padrão para AAS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
88064.AE
88064.AP
88064.AEEA
59.8
EUR
88064.AE
88064.AP
Európio solução padrão 1000 mg/L Eu em 5% ácido nítrico (de Eu₂O₃) Specpure® padrão para AAS
Padrões
Cationic Standards
Europium Standards
Molecular Formula: Eu₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010992
Certificações: Rastreável de NIST