Print…
Európio solução padrão 1000 mg/L Eu em 5% ácido nítrico (de Eu₂O₃) Specpure® padrão para ICP
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
35753.AD 35753.AE 35753.AP
35753.ADEA 73.5 EUR
35753.AD 35753.AE 35753.AP
Európio solução padrão 1000 mg/L Eu em 5% ácido nítrico (de Eu₂O₃) Specpure® padrão para ICP
Padrões Cationic Standards Europium Standards
Molecular Formula: Eu₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010992
Certificações: Rastreável de NIST