Európio solução padrão 10000 mg/L Eu em 5% ácido nítrico (de Eu₂O₃) Specpure® padrão para ICP
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
35761.AD
35761.AE
35761.AP
35761.ADEA
112
EUR
35761.AD
35761.AE
35761.AP
Európio solução padrão 10000 mg/L Eu em 5% ácido nítrico (de Eu₂O₃) Specpure® padrão para ICP
Padrões
Cationic Standards
Europium Standards
Molecular Formula: Eu₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010992
Certificações: Traceable to NIST