Cálcio solução padrão 1000 mg/L Ca em 5% ácido nítrico (de CaCO3) Specpure® padrão para AAS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
88057.AE
88057.AP
88057.AEEA
46
EUR
88057.AE
88057.AP
Cálcio solução padrão 1000 mg/L Ca em 5% ácido nítrico (de CaCO3) Specpure® padrão para AAS
Padrões
Cationic Standards
Calcium Standards
Molecular Formula: CaCO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00085314
Certificações: Rastreável de NIST