Cálcio solução padrão 1000 mg/L Ca em 5% ácido nítrico (de CaCO₃) Specpure® padrão para ICP
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
13852.AD
13852.AE
13852.AP
13852.ADEA
62.1
EUR
13852.AD
13852.AE
13852.AP
Cálcio solução padrão 1000 mg/L Ca em 5% ácido nítrico (de CaCO₃) Specpure® padrão para ICP
Padrões
Cationic Standards
Calcium Standards
Molecular Formula: CaCO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00085314
Certificações: Rastreável de NIST