Print…
Cálcio solução padrão 10000 mg/L Ca em 5% ácido nítrico (de CaCO₃) Specpure® padrão para ICP
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
14407.AD 14407.AE 14407.AP
14407.ADEA 114 EUR
14407.AD 14407.AE 14407.AP
Cálcio solução padrão 10000 mg/L Ca em 5% ácido nítrico (de CaCO₃) Specpure® padrão para ICP
Padrões Cationic Standards Calcium Standards
Molecular Formula: CaCO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00085314
Certificações: Rastreável de NIST