Diethyl propylmalonate ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
|
B23304.14
B23304.22
B23304.14EA
49.3
EUR
B23304.14
B23304.22
Diethyl propylmalonate ≥99%
Diethyl propylmalonate
Purity: 99%
CAS No.: 2163-48-6
Molecular Formula: C10H18O4
Formula Weight: 202.25
Flash Point: 91°(197°F)
Refractive Index: 1.4205
Boiling Point: 221-222°
MDL No.: MFCD00009168
Fórmula:
C₁₀H₁₈O₄ Ponto de ebulição: 221…222 °C Densidade: 0,987 Ponto de Inflamação: 91 °C (197 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00009168 Número CAS: 2163-48-6 EINECS: 218-492-2 |