Hafnium dichloride oxide octahydrate ≥98% (baseado em metais excluindo Zr) (máx. 1,5% Zr)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Hafnium(IV) dichloride oxide octahydrate
11833.14
11833.22
11833.36
11833.14EA
92.3
EUR
11833.14
11833.22
11833.36
Hafnium dichloride oxide octahydrate ≥98% (baseado em metais excluindo Zr) (máx. 1,5% Zr)
Hafnium dichloride oxide octahydrate
Purity: 98+%
CAS No.: 14456-34-9
Molecular Formula: Cl2HfO.8H2O
Formula Weight: 409.52 (265.40anhy)
Physical Form: Powder
Density: 2.2
Appearance: White
Odour: Pungent
Solubility: Soluble in water
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00150417
Synthesis of Hafnium (IV) oxide
Fórmula:
Cl₂HfO·8H₂O Densidade: 2,2 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00150417 Número CAS: 14456-34-9 EINECS: 237-345-3 UN: 3260 ADR: 8,III |