Cadmium perchlorate hexahydrate
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
12936.18
12936.30
12936.18EA
96.6
EUR
12936.18
12936.30
Cadmium perchlorate hexahydrate
Cadmium perchlorate hexahydrate
CAS No.: 10326-28-0
Molecular Formula: Cd(ClO4)2.6H2O
Formula Weight: 419.39 (311.30anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD00015992
Fórmula:
CdCl₂O₈·6H₂O Peso Molecular: 419.4 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00150202 Número CAS: 10326-28-0 UN: 1481 ADR: 5.1 II |