Zinco solução padrão 1000 mg/L Zn em 5% ácido nítrico (de Zn) Specpure® padrão para AAS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
88118.AE
88118.AP
88118.AEEA
45.7
EUR
88118.AE
88118.AP
Zinco solução padrão 1000 mg/L Zn em 5% ácido nítrico (de Zn) Specpure® padrão para AAS
Padrões
Cationic Standards
Zinc Standards
Molecular Formula: Zn in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011291
Certificações: Rastreável de NIST