Zinco solução padrão 1000 mg/L Zn em 5% ácido nítrico (de Zn) Specpure® padrão para ICP
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
13835.AD
13835.AE
13835.AP
13835.ADEA
60.9
EUR
13835.AD
13835.AE
13835.AP
Zinco solução padrão 1000 mg/L Zn em 5% ácido nítrico (de Zn) Specpure® padrão para ICP
Padrões
Cationic Standards
Zinc Standards
Molecular Formula: Zn in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011291
Certificações: Rastreável de NIST