Zinco solução padrão 10000 mg/L Zn em 5% ácido nítrico (de Zn) Specpure® padrão para ICP
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
14404.AD
14404.AE
14404.AP
14404.ADEA
107
EUR
14404.AD
14404.AE
14404.AP
Zinco solução padrão 10000 mg/L Zn em 5% ácido nítrico (de Zn) Specpure® padrão para ICP
Padrões
Cationic Standards
Zinc Standards
Molecular Formula: Zn in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011291
Certificações: Rastreável de NIST