Vanádio solução padrão 1000 mg/L V em 5% ácido nítrico (de V₂O₃) Specpure® padrão para AAS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
88116.AE
88116.AP
88116.AEEA
58.8
EUR
88116.AE
88116.AP
Vanádio solução padrão 1000 mg/L V em 5% ácido nítrico (de V₂O₃) Specpure® padrão para AAS
Padrões
Cationic Standards
Vanadium Standards
Molecular Formula: V₂O₅ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011453
Certificações: Rastreável de NIST