Print…
Vanádio solução padrão 1000 mg/L V em 5% ácido nítrico (de V₂O₃) Specpure® padrão para ICP
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
13850.AD 13850.AE 13850.AP
13850.ADEA 60.9 EUR
13850.AD 13850.AE 13850.AP
Vanádio solução padrão 1000 mg/L V em 5% ácido nítrico (de V₂O₃) Specpure® padrão para ICP
Padrões Cationic Standards Vanadium Standards
Molecular Formula: V₂O₅ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011453
Certificações: Rastreável de NIST