Estrôncio solução padrão 1000 mg/L Sr em 5% ácido nítrico (de Sr(NO₃)₂) Specpure® padrão para AAS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
88098.AE
88098.AP
88098.AEEA
48.2
EUR
88098.AE
88098.AP
Estrôncio solução padrão 1000 mg/L Sr em 5% ácido nítrico (de Sr(NO₃)₂) Specpure® padrão para AAS
Padrões
Cationic Standards
Strontium Standards
Molecular Formula: Sr(NO₃)₂ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134060
Certificações: Rastreável de NIST