Estrôncio solução padrão 1000 mg/L Sr em 5% ácido nítrico (de Sr(NO₃)₂) Specpure® padrão para ICP
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
13874.AD
13874.AE
13874.AP
13874.ADEA
62.5
EUR
13874.AD
13874.AE
13874.AP
Estrôncio solução padrão 1000 mg/L Sr em 5% ácido nítrico (de Sr(NO₃)₂) Specpure® padrão para ICP
Padrões
Cationic Standards
Strontium Standards
Molecular Formula: Sr(NO₃)₂) in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134060
Certificações: Rastreável de NIST