Estrôncio solução padrão 10000 mg/L Sr em 5% ácido nítrico (de Sr(NO₃)₂) Specpure® padrão para ICP
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
14382.AD
14382.AE
14382.AP
14382.ADEA
121
EUR
14382.AD
14382.AE
14382.AP
Estrôncio solução padrão 10000 mg/L Sr em 5% ácido nítrico (de Sr(NO₃)₂) Specpure® padrão para ICP
Padrões
Cationic Standards
Strontium Standards
Molecular Formula: Sr(NO₃)₂ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134060
Certificações: Rastreável de NIST