Samário solução padrão 1000 mg/l Sm em 5% ácido nítrico (de Sm₂O₃) Specpure® padrão para AAS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
88092.AE
88092.AP
88092.AEEA
56.1
EUR
88092.AE
88092.AP
Samário solução padrão 1000 mg/l Sm em 5% ácido nítrico (de Sm₂O₃) Specpure® padrão para AAS
Padrões
Cationic Standards
Samarium Standards
Molecular Formula: Sm in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011233
Certificações: Rastreável de NIST