Samário solução padrão 1000 mg/L Sm em 5% ácido nítrico (de Sm₂O₃) Specpure® padrão para ICP
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
13854.AD
13854.AE
13854.ADEA
80.8
EUR
13854.AD
13854.AE
Samário solução padrão 1000 mg/L Sm em 5% ácido nítrico (de Sm₂O₃) Specpure® padrão para ICP
Padrões
Cationic Standards
Samarium Standards
Molecular Formula: Sm₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011233
Certificações: Rastreável de NIST