Samário solução padrão 10000 mg/L Sm em 5% ácido nítrico (de Sm₂O₃) Specpure® padrão para ICP
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
14417.AE
14417.AD
14417.AP
14417.AEEA
166
EUR
14417.AE
14417.AD
14417.AP
Samário solução padrão 10000 mg/L Sm em 5% ácido nítrico (de Sm₂O₃) Specpure® padrão para ICP
Padrões
Cationic Standards
Samarium Standards
Molecular Formula: Sm₂O₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011233
Certificações: Rastreável de NIST