Ruténio solução padrão 10000 mg/L Ru em 20% ácido clorídrico (de RuCl₃) Specpure® padrão para ICP
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
35773.AD
35773.AE
35773.AP
35773.ADEA
378
EUR
35773.AD
35773.AE
35773.AP
Ruténio solução padrão 10000 mg/L Ru em 20% ácido clorídrico (de RuCl₃) Specpure® padrão para ICP
Padrões
Cationic Standards
Ruthenium Standards
Molecular Formula: RuCl₃ in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD00011207
Certificações: Rastreável de NIST