Mercúrio solução padrão, 10000 mg/L Hg em 5% ácido nítrico (de Hg) Specpure® padrão para ICP
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
14395.AD
14395.AE
14395.AP
14395.ADEA
100
EUR
14395.AD
14395.AE
14395.AP
Mercúrio solução padrão, 10000 mg/L Hg em 5% ácido nítrico (de Hg) Specpure® padrão para ICP
Padrões
Cationic Standards
Mercury Standards
Molecular Formula: Hg in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011035
Certificações: Rastreável de NIST