Praseodímio 10000 mg/L Pr em 5% ácido nítrico (de Pr₆O₁₁) Specpure® padrão para ICP
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
14433.AD
14433.AE
14433.AP
14433.ADEA
142
EUR
14433.AD
14433.AE
14433.AP
Praseodímio 10000 mg/L Pr em 5% ácido nítrico (de Pr₆O₁₁) Specpure® padrão para ICP
Padrões
Cationic Standards
Praseodymium Standards
Molecular Formula: Pr₆O₁₁ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011174
Certificações: Rastreável de NIST