Paládio solução padrão, 1000 mg/L Pd em 20% ácido clorídrico (de Pd) Specpure® padrão para AAS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
88085.AE
88085.AP
88085.AEEA
101
EUR
88085.AE
88085.AP
Paládio solução padrão, 1000 mg/L Pd em 20% ácido clorídrico (de Pd) Specpure® padrão para AAS
Padrões
Cationic Standards
Palladium Standards
Molecular Formula: Pd in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD03613603
Certificações: Rastreável de NIST