Paládio solução padrão, 1000 mg/L Pd em 20% ácido clorídrico (de Pd) Specpure® padrão para ICP
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
13833.AD
13833.AE
13833.AP
13833.ADEA
132
EUR
13833.AD
13833.AE
13833.AP
Paládio solução padrão, 1000 mg/L Pd em 20% ácido clorídrico (de Pd) Specpure® padrão para ICP
Padrões
Cationic Standards
Palladium Standards
Molecular Formula: Pd in 20% HCl
Physical Form: Liquid
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD03613603
Certificações: Rastreável de NIST