Paládio solução padrão, 10000 mg/L Pd em 20% ácido clorídrico (de Pd) Specpure® padrão para ICP
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
14432.AD
14432.AE
14432.AP
14432.ADEA
356
EUR
14432.AD
14432.AE
14432.AP
Paládio solução padrão, 10000 mg/L Pd em 20% ácido clorídrico (de Pd) Specpure® padrão para ICP
Padrões
Cationic Standards
Palladium Standards
Molecular Formula: Pd in 20% HCl
Physical Form: Liquid
Odour: Characteristic
UN No.: 1789
MDL No.: MFCD03613603
Certificações: Rastreável de NIST