Print…
Níquel solução padrão, 1000 mg/L Ni em 5% ácido nítrico (de Ni) Specpure® padrão para AAS
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
88082.AE 88082.AP
88082.AEEA 46 EUR
88082.AE 88082.AP
Níquel solução padrão, 1000 mg/L Ni em 5% ácido nítrico (de Ni) Specpure® padrão para AAS
Padrões Cationic Standards Nickel Standards
Molecular Formula: Ni in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011137
Certificações: Rastreável de NIST