Níquel solução padrão, 1000 mg/L Ni em 5% ácido nítrico (de Ni) Specpure® padrão para ICP
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
13839.AD
13839.AE
13839.AP
13839.ADEA
62.6
EUR
13839.AD
13839.AE
13839.AP
Níquel solução padrão, 1000 mg/L Ni em 5% ácido nítrico (de Ni) Specpure® padrão para ICP
Padrões
Cationic Standards
Nickel Standards
Molecular Formula: Ni in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011137
Certificações: Rastreável de NIST