Print…
Níquel solução padrão, 10000 mg/L Ni em 5% ácido nítrico (de Ni) Specpure® padrão para ICP
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
14414.AD 14414.AE 14414.AP
14414.ADEA 105 EUR
14414.AD 14414.AE 14414.AP
Níquel solução padrão, 10000 mg/L Ni em 5% ácido nítrico (de Ni) Specpure® padrão para ICP
Padrões Cationic Standards Nickel Standards
Molecular Formula: Ni in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011137
Certificações: Rastreável de NIST